Kluczowe dokumenty
SAB1300257
Sigma-Aldrich
Anti-USP6 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP6(9098)
Opis ogólny
Modyfikacja białek docelowych przez ubikwitynę uczestniczy w wielu funkcjach biologicznych. Białka przeznaczone do degradacji lub przetwarzania przez proteasom 26 S są sprzężone z wieloma kopiami ubikwityny. Jednak przyłączenie ubikwityny lub cząsteczek związanych z ubikwityną może również powodować zmiany w dystrybucji subkomórkowej lub modyfikację aktywności białka. Dodatkowy poziom regulacji ubikwityny, deubikwitynacja, jest katalizowany przez proteazy zwane enzymami deubikwitynującymi, które dzielą się na cztery różne rodziny. C-końcowe hydrolazy ubikwityny, proteazy przetwarzające specyficzne dla ubikwityny (USP),1 białka wiążące aldehyd ubikwityny z domeną OTU oraz metaloenzymy zawierające domenę Jab1/Pad1/MPN. Spośród tych czterech rodzin, USP reprezentują najbardziej rozpowszechnione i reprezentowane enzymy deubikwitynujące w całej ewolucji. USP mają tendencję do uwalniania ubikwityny ze sprzężonego białka. Wykazują one podobne domeny katalityczne zawierające konserwowane pola Cys i His, ale rozbieżne N-końcowe i czasami C-końcowe rozszerzenia, które uważa się za funkcjonujące w rozpoznawaniu substratu, lokalizacji subkomórkowej i interakcjach białko-białko.
Immunogen
USP6 (UBP6_HUMAN, 1-30)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego USP6.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1300257-100UG4061832811864