Kluczowe dokumenty
HPA001560
Sigma-Aldrich
Anti-BCHE antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CHE1, Anty-CHE2, Anty-E1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QQLALQWVQKNIAAFGGNPKSVTLFGESAGAASVSLHLLSPGSHSLFTRAILQSGSFNAPWAVTSLYEARNRTLNLAKLTGCSRENETEIIKCLRNKDPQEILLNEAFVVPYGTPLSVNFGPTVD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCHE(590)
Opis ogólny
BCHE (butyrylocholinesteraza) jest hydrolazą serynową kodowaną przez gen BCHE. Jest ona spokrewniona z acetylocholinoesterazą i hydrolizuje acetylocholinę, a także wiele innych estrów. Jest produkowana głównie w wątrobie i znajduje się w osoczu, błonie śluzowej jelit i istocie białej ośrodkowego układu nerwowego. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3q26, zajmuje 70 kb i składa się z czterech eksonów i trzech intronów.
Immunogen
Cholinesterase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-BCHE antibody produced in rabbit is suitable for global protein profiling to find new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders.
Anti-BCHE antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Butyrylocholinoesteraza jest szeroko rozpowszechniona w OUN, co wskazuje na jej zaangażowanie w funkcje neuronalne. Odgrywa ważną rolę w neurotransmisji cholinergicznej i może odgrywać rolę w innych funkcjach układu nerwowego oraz w chorobach neurodegeneracyjnych. Defekty tego genu powodują niedobór butyrylocholinoesterazy prowadzący do przedłużonego bezdechu po zastosowaniu niektórych leków znieczulających, w tym środków zwiotczających mięśnie sukcynylocholiny lub miwakurium i innych estrowych środków znieczulających miejscowo.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84516
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
André Brooking Negrão et al.
PloS one, 8(11), e80505-e80505 (2013-12-07)
The search for genetic vulnerability factors in cocaine dependence has focused on the role that neuroplasticity plays in addiction. However, like many other drugs, the ability of an individual to metabolize cocaine can also influence susceptibility to dependence. Butyrylcholinesterase (BChE)
C F Bartels et al.
American journal of human genetics, 50(5), 1104-1114 (1992-05-01)
The J-variant of human serum butyrylcholinesterase (BChE) causes both an approximately two-thirds reduction of circulating enzyme molecules and a corresponding decrease in the level of BChE activity present in serum. Since the level of serum BChE activity and the duration
Herve Delacour et al.
PloS one, 9(7), e101552-e101552 (2014-07-24)
Butyrylcholinesterase deficiency is characterized by prolonged apnea after the use of muscle relaxants (suxamethonium or mivacurium) in patients who have mutations in the BCHE gene. Here, we report a case of prolonged neuromuscular block after administration of suxamethonium leading to
Neurobiology of butyrylcholinesterase.
Sultan Darvesh et al.
Nature reviews. Neuroscience, 4(2), 131-138 (2003-02-04)
Comparison of butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase.
A Chatonnet et al.
The Biochemical journal, 260(3), 625-634 (1989-06-15)