Kluczowe dokumenty
SAB1300201
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Tlr5 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Toll-like receptor 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR5(7100)
Opis ogólny
TLR5, białko błonowe typu I należące do rodziny receptorów Toll-podobnych, uczestniczy we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na czynniki mikrobiologiczne. Odgrywa również rolę w pośredniczeniu w wykrywaniu bakteryjnych flagelin. TLR5 działa poprzez MyD88 i TRAF6, prowadząc do aktywacji NF-kappa-B, wydzielania cytokin i odpowiedzi zapalnej. Białko to wiąże się z TIRAP i MyD88 poprzez ich odpowiednie domeny TIR. TLR5 ulega wysokiej ekspresji w wątrobie, jest wykrywany w płucach i na bardzo niskim poziomie w większości innych tkanek. Gen TLR5 leży w locus związanym z podatnością na Salmonellę. Szczepy wsobne myszy można podzielić na 3 kategorie w zależności od ich odporności na zakażenie S.typhimurium: podatne (BALB/c, C57BL/6, C3H/He), pośrednie (DBA/2, C75L) i odporne (A, CBA). Szczep MOLF/Ei jest wysoce podatny na zakażenie, ma unikalny haplotyp TLR5 i niższą ekspresję TRL5.
Immunogen
TLR5 (Q9JLF7, 830-866)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu mysiego TLR5.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)