Kluczowe dokumenty
SAB1300024
Sigma-Aldrich
Anti-PI3KC2A (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PIK3C2A, Anti-Phosphoinositide-3-kinase, class 2, α polypeptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3C2A(5286)
Opis ogólny
PI3KC2A należy do rodziny 3-kinaz fosfoinozytydowych (PI3K). Kinazy PI3 odgrywają rolę w szlakach sygnałowych zaangażowanych w proliferację komórek, transformację onkogenną, przeżycie komórek, migrację komórek i wewnątrzkomórkowy handel białkami. Białko to zawiera domenę katalityczną kinazy lipidowej, a także C-końcową domenę C2, charakterystyczną dla PI3-kinaz klasy II. Domeny C2 działają jako zależne od wapnia motywy wiążące fosfolipidy, które pośredniczą w translokacji białek do błon, a także mogą pośredniczyć w interakcjach białko-białko. Aktywność kinazy PI3 tego białka nie jest wrażliwa na nanomolarne poziomy inhibitora wortmaniny. Wykazano, że białko to może być aktywowane przez insulinę i może być zaangażowane w sygnalizację zależną od integryny.
Immunogen
PI3KC2A (NP_002636, 13-46)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PI3KC2A.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)