Kluczowe dokumenty
SAB1105806
Sigma-Aldrich
Anti-ASB13 (215-225) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Ankyrin repeat and SOCS box-containing 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt ~30 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:2,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASB13(79754)
Opis ogólny
Ankyrin repeat and SOCS box containing 13 (ASB13) is part of the ankyrin repeat and SOCS box (ASB) family and belongs to the suppressor of cytokine signaling (SOCS) box protein superfamily. It might interact with proteins like the RNA polymerase III subunit A and single-stranded DNA-binding protein. The gene encoding ASB13 is localized on human chromosome 10p15.1.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 215-225 of human ASB13
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genome-wide Cardiovascular Disease Risk of Sudden Deaths Between 5-40 Years in Turkish Population Investigation of Factors.
Cavlak G O C O, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 6(12), 45-47 (2016)
ASB proteins interact with Cullin5 and Rbx2 to form E3 ubiquitin ligase complexes.
Kohroki J, et al.
FEBS Journal, 579(30), 6796-6802 (2005)
Christina Aaen Andresen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(4), 2043-2054 (2013-12-18)
The ankyrin and SOCS (suppressor of cytokine signaling) box (ASB) family of proteins function as the substrate recognition subunit in a subset of Elongin-Cullin-SOCS (ECS) E3 ubiquitin ligases. Despite counting 18 members in humans, the identity of the physiological targets