Kluczowe dokumenty
SAB1101510
Anti-SMOX (151-165) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-C20orf16, Anti-PAO, Anti-SMO, Anti-Spermine oxidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:2,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMOX(54498)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie