Kluczowe dokumenty
S9070
SB 220025 trihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinyl)imidazole trihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 22 mg/mL
inicjator
GlaxoSmithKline
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Nc1nccc(n1)-c2c(ncn2C3CCNCC3)-c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C18H19FN6.3ClH/c19-13-3-1-12(2-4-13)16-17(15-7-10-22-18(20)24-15)25(11-23-16)14-5-8-21-9-6-14;;;/h1-4,7,10-11,14,21H,5-6,8-9H2,(H2,20,22,24);3*1H
Klucz InChI
IPFBHUGKKONHFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Produkty
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of both stress activated (SAPK) and mitogen-activated (MAPK) protein kinases. They form a network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli, including growth factors, chemical or osmotic stress, irradiation, bacterial infection and proinflammatory cytokines.