S802S-05A
Ludzkie preadipocyty: HPAd: Wstępnie przesiewane pod kątem sygnalizacji adipogenezy, dorosłe podskórne
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human adipose tissue
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
adipocyte
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
diabetes; obesity; cardiovascular diseases
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Większość badań nad biologią adipocytów przeprowadzono na mysich liniach komórkowych 3T3-L1. Wykorzystanie ludzkich adipocytów było niemożliwe, ponieważ umierają one w ciągu 24 godzin po izolacji. Aby ułatwić badanie biologii ludzkich adipocytów, pierwotne ludzkie preadipocyty (HPAd) zostały uzyskane z ludzkiej podskórnej tkanki tłuszczowej w różnych miejscach i z depozytu tłuszczowego na sercu. Te podobne do fibroblastów komórki prekursorowe są kriokonserwowane pod koniec hodowli pierwotnej i mogą być rozmnażane przez dwa przejścia przed różnicowaniem w ludzkie adipocyty (HAd). Pełne różnicowanie można łatwo osiągnąć poprzez zastosowanie pożywki do różnicowania adipocytów. Dojrzałe HAd są spodziewane 10 dni po indukcji różnicowania i powinny pozostać zdrowe i wrażliwe przez co najmniej 2 tygodnie po całkowitym zróżnicowaniu. Masę tłuszczową można kontrolować poprzez hamowanie różnicowania HPAd i zwiększenie lipolizy. HAd są idealnymi modelami komórkowymi do badań nad odkrywaniem leków w obszarze otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.
HPAd zostały wykorzystane w wielu badaniach nad komórkowymi podstawami cukrzycy i otyłości, a także mechanizmami działania różnych kandydatów na leki. Przykładowo, wykazano, że interakcja między naciekającymi monocytami i adipocytami wpływa na produkcję metaloproteinaz i osteopontyny, cytokiny prozapalnej, co ostatecznie prowadzi do rozwoju większej ilości tkanki tłuszczowej i insulinooporności (Samuvel, 2010, 2011). Ponadto wykazano, że różnicowanie adipocytów wymaga aktywacji Akt1 poprzez mechanizm mTORC2-BSTA, co prowadzi do tłumienia FoxC2 (Yao, 2013).
- Zamiast chronić przed stresem ER wywołanym hiperglikemią, tak jak ma to miejsce w innych komórkach, w adipocytach wykazano, że bioaktywny, endogennie wytwarzany związek tauryna moduluje ekspresję adipokin w warunkach zapalnych poprzez hamowanie szlaku sygnałowego STAT-3 (Kim, 2013a,c) i hamowanie różnicowania preadipocytów w adipocyty (Kim, 2013b). Ponadto wykazano, że FGF21, który prowadzi do zmniejszenia masy ciała w zwierzęcych modelach otyłości, działa poprzez modulację ekspresji genów, fosforylację Frs2a, Erk1/2 i Mypt1 (Muise, 2013) oraz poprzez zwiększenie zdolności oksydacyjnej adipocytów poprzez kaskadę AMPK-SIRT1-PGC1a (Chau, 2010). Podobnie wykazano, że przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) reguluje katabolizm lipidów i zmniejsza insulinooporność w HPAd poprzez aktywację AMPK (Souza, 2011).
- HPAd były również wykorzystywane do badania adipocytokin w normalnej ciąży i nadciśnieniu indukowanym ciążą (Naruse, 2011) oraz do badania właściwości przeciw otyłości i hipolipidemii ekstraktu z nasion lotosu (You, 2013, 2014). Wreszcie, HPAd (wraz z ludzkimi fibroblastami skórnymi) zostały wykorzystane do wykazania roli modyfikacji epigenetycznych w zwiększaniu wydajności przeprogramowania iPS (Rim, 2012).
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Komponenty
Uwaga dotycząca przygotowania
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Preadipocyte Cell Basal Medium zawierającej 20% FBS i 5% DMSO
- Mogą być hodowane przez 2 przejścia przed różnicowaniem w Had
Rutyna subkultury
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Przechowywać fiolki krio w zbiorniku z ciekłym azotem natychmiast po ich dostarczeniu.