Kluczowe dokumenty
S7448
STF-62247
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-(3-Methylphenyl)-4-(4-pyridinyl)-2-thiazolamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: soluble 26 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cccc(Nc2nc(cs2)-c3ccncc3)c1
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)