Kluczowe dokumenty
S2075
Src Inhibitor-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(4′-Phenoxyanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-N-(4-phenoxyphenyl)-4-quinazolinamine, SKI-1, Src-l1
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c2cc1OC
InChI
1S/C22H19N3O3/c1-26-20-12-18-19(13-21(20)27-2)23-14-24-22(18)25-15-8-10-17(11-9-15)28-16-6-4-3-5-7-16/h3-14H,1-2H3,(H,23,24,25)
Klucz InChI
DMWVGXGXHPOEPT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Src jest pierwotnym członkiem grupy niereceptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych określanych jako kinazy z rodziny Src (SFK). Dowiedz się więcej o SFK, które u ludzi składają się z ośmiu członków, niewielkiej grupy nietypowych członków i dwóch powiązanych kinaz.
We offer many products related to Src for your research needs.