S1442
Sordarin sodium salt
from Sordaria araneosa, ≥98% (HPLC), solid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Sordaria araneosa
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
rozpuszczalność
H2O: soluble ≤10 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
protein synthesis | interferes
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[H]C(=O)[C@]12C[C@]3([H])C=C(C(C)C)[C@@]1(C([O-])=O)[C@]3(CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](OC)[C@@H](O)[C@@H]4O)C[C@]5([H])[C@H](C)CC[C@@]25[H]
InChI
1S/C27H40O8.Na/c1-13(2)19-8-16-9-25(11-28)18-7-6-14(3)17(18)10-26(16,27(19,25)24(31)32)12-34-23-21(30)20(29)22(33-5)15(4)35-23;/h8,11,13-18,20-23,29-30H,6-7,9-10,12H2,1-5H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,17-,18-,20+,21+,22-,23-,25+,26+,27+;/m1./s1
Klucz InChI
ILUKWKGTAAZHDW-IGICPMPSSA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3