Kluczowe dokumenty
S0193
SKF-86002
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
6-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridyl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]-thiazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
protect from light
kolor
off-white
mp
189-190 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMSO: soluble >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2nc3SCCn3c2-c4ccncc4
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... IL1B(3553) , TNF(7124)
rat ... Alox5(25290)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?