Key Documents
RAB1660
Sigma-Aldrich
Human Reg3A ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.12 ng/mL
standard curve range: 1.02-25 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... REG3A(5068)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials