Kluczowe dokumenty
RAB1170
Sigma-Aldrich
Human PLG (Plasminogen) ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 ng/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PLG(5340)
Opis ogólny
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa ludzki plazminogen (PLG)
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amy D Shapiro et al.
Blood, 131(12), 1301-1310 (2018-01-13)
Congenital plasminogen deficiency is caused by mutations in PLG, the gene coding for production of the zymogen plasminogen, and is an ultrarare disorder associated with abnormal accumulation or growth of fibrin-rich pseudomembranous lesions on mucous membranes. Left untreated, these lesions
Guilherme Guaragna-Filho et al.
Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 31(2), 191-194 (2018-01-08)
Inhibin B is a hormone produced by the Sertoli cells that can provide important information for the investigation of disorders of sex development (DSD) with 46,XY karyotype. The aim of this study is to compare two enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Neil R Brett et al.
Nutrients, 10(6) (2018-06-05)
In young children, the relationship between vitamin D and biomarkers of immune function is not well elucidated. The objective was to investigate relationships between vitamin D and immune function in young children. Data were from a cross-sectional study (study 1)
Zhi Chen et al.
Experimental physiology, 102(2), 282-287 (2016-12-27)
What is the central question of this study? What potential biochemical changes are associated with renal parenchyma 6-12 months after renal transplantation and delayed graft failure? What is the main finding and its importance? Tissue fibrosis, mediated by tissue ischaemia-induced induction
Kelly M Shepardson et al.
Frontiers in immunology, 9, 2589-2589 (2018-11-27)
Influenza virus infections particularly when followed by bacterial superinfections (BSI) result in significant morbidities and mortalities especially during influenza pandemics. Type I interferons (IFNs) regulate both anti-influenza immunity and host susceptibility to subsequent BSIs. These type I IFNs consisting of