Kluczowe dokumenty
RAB1004
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine NTRK2 / BDNF/NT-3 Growth Factors Receptor ELISA Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
Para przeciwciał dostarczona w tym zestawie rozpoznaje ludzką tyrozyno-fosforylowaną-TRKB.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)