RAB0887
Rat CD86 / CD86 Antigen, Isoform CRA-c ELISA Kit
About This Item
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Cd86(56822)
Opis ogólny
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)