RAB0470
Rat TIMP-1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-3000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Timp1(116510)
Opis ogólny
Zestaw Rat TIMP-1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru szczurzego TIMP-1 w surowicy, osoczu i supernatantach hodowli komórkowych.
Immunogen
Rekombinowany szczurzy TIMP1
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hirokuni Akahori et al.
Journal of hypertension, 32(7), 1534-1541 (2014-04-25)
Clinical studies have suggested the beneficial effects of statin therapy on diastolic heart failure. However, the mechanism of the beneficial effects of statin on diastolic heart failure remains unknown. We examined the effect of atorvastatin on the cardiac function of
Nejat Nizam et al.
Inflammation, 37(5), 1771-1778 (2014-05-07)
Salivary, serum matrix metalloproteinase-8 (MMP-8), tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1 (TIMP-1), neutrophil elastase (NE), and myeloperoxidase (MPO) levels were investigated in generalized chronic periodontitis (GCP), generalized aggressive periodontitis (GAgP), and healthy groups. Whole-mouth clinical periodontal measurements were recorded. Salivary, serum
Harpreet Sidhu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(30), 9867-9879 (2014-07-25)
Fmr1 knock-out (ko) mice display key features of fragile X syndrome (FXS), including delayed dendritic spine maturation and FXS-associated behaviors, such as poor socialization, obsessive-compulsive behavior, and hyperactivity. Here we provide conclusive evidence that matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) is necessary to