Kluczowe dokumenty
RAB0438
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT1 (pTyr701) in cultured cell lines
96 assays
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
96 assays
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)Karta charakterystyki
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)Karta charakterystyki
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)Karta charakterystyki
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)Karta charakterystyki
- RABPLATE1Uncoated MicroplateKarta charakterystyki
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)Karta charakterystyki
- RABSTOP1Stop SolutionKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)