RAB0340
Human Tumor Necrosis Factor β ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Synonim(y):
TNF-beta
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 60 pg/mL
standard curve range: 74.07-18000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LTA(4049)
Opis ogólny
Zestaw Human TNF-β ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego TNF-β w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki TNF-β
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hui Ren et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 8092-8102 (2017-10-07)
In order to investigate the association between inflammatory and oxidative stress (OS)‑associated factors in chronic intermittent hypoxia (CIH), 238 CIH patients and 156 healthy volunteers were included. CIH rat and lymphocytes were used as experimental models. Interleukin (IL)‑6, tumor necrosis
RuiJin Xie et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 47(1), 1877-1887 (2019-05-14)
Hepatitis is a severe liver disease with worldwide distribution. This study explored the anti-inflammatory influence of Emodin on LPS-triggered liver injury in vitro and in vivo. In vitro, we discovered that LPS treatment triggered L-02 cell and primary hepatocyte inflammatory