RAB0081
Human CD14 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD14(929)
Opis ogólny
Zestaw Human CD14 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego CD14 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany ludzki CD14
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 14 (CD14) jest obecny na komórkach dendrytycznych (DC), makrofagach i monocytach. Jest to glikoproteina, która nie posiada domeny transmembranowej i jest przyłączona do powierzchni komórki za pomocą kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). CD14 odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu bakterii i reaktywacji immunologicznej. Odgrywa również kluczową rolę w reakcjach gospodarza związanych z rozpoznawaniem składników wirusowych przez płuca. Zestaw ELISA (Human CD14 enzyme-linked immunosorbent assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiego CD14 w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Thomas Damgaard Sandahl et al.
The American journal of gastroenterology, 109(11), 1749-1756 (2014-08-27)
Inflammatory activation of resident hepatic macrophages (Kupffer cells) by portal-derived lipopolysaccharide (LPS) has a primary role in animal models of alcoholic liver disease, but it has not been systematically or longitudinally studied in human alcoholic hepatitis (AH). We followed 50
Fatemeh Zamani et al.
Advanced pharmaceutical bulletin, 3(2), 329-332 (2013-12-07)
CD14, one of the main differentiation markers on the surface of myeloid lineage cells, acts as a key role in activation of LPS-induced monocytes. LPS (lipopolysaccharide) binds to LPS-binding protein in plasma and are delivered to the cell surface receptor
Megan Crane et al.
The Journal of infectious diseases, 210(5), 745-751 (2014-03-04)
We investigated the relationship between microbial translocation, immune activation, and liver disease in human immunodeficiency virus (HIV)/hepatitis B virus (HBV) coinfection. Lipopolysaccharide (LPS), soluble CD14, CXCL10, and CCL-2 levels were elevated in patients with HIV/HBV coinfection. Levels of LPS, soluble
Laure Campillo-Gimenez et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 134(5), 1142-1152 (2014-07-22)
Despite control of HIV infection under antiretroviral therapy (ART), immune T-cell activation persists in patients with controlled HIV infection, who are at higher risk of inflammatory diseases than the general population. PMNs play a key role in host defenses against