RAB0061
Mouse MIP-3 α / CCL20 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.06-1500 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Ccl20(20297)
Opis ogólny
Zestaw Mouse MIP-3 α (Marcrophage Inflammatory Protein 3 α) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru mysiego MIP-3 α w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany mysi MIP-3 α
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?