Kluczowe dokumenty
RAB0018
Apelin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonim(y):
Apelin
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
moc wejściowa
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.84 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APLN(8862)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apelin EIA kit has been used to determine the concentration of apelin in pre-adipocyte growth medium.
Działania biochem./fizjol.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)