RAB0006
Adiponutrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonim(y):
ADPN
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
moc wejściowa
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PNPLA3(80339)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)