Kluczowe dokumenty
R821-GS
Sigma-Aldrich
Suplementy wzrostu astrocytów szczura (2 x 50 ml)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formularz
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
1 yr
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dodawany do pożywki podstawowej w celu stworzenia pożywki wzrostowej
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
zawarte w protokole
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)