Kluczowe dokumenty
R6878
Monoclonal Anti-phospho-Retinoblastoma (pSer795) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RB-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-phospho-Rb (pSer795)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RB-10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 110 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, bovine, hamster
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable using 3% paraformaldehyde fixation, 0.15% Triton X-100 permeabilization
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a whole cell extract of human melanoma cell line G-361
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer795)
informacje o genach
human ... RB1(5925)
mouse ... Rb1(19645)
rat ... Rb1(24708)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- fluorescence-activated cell sorting (FACS) assays
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)