Merck
R6267
Sigma-Aldrich
RANTES human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
1-5 ng/mL EC50
masa cząsteczkowa
7.8-8.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCL5(6352)
Opis ogólny
Regulated on activation, normal T cell expressed and secreted (RANTES), znany również jako C-C motif chemokine ligand 5 (CCL5), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17. RANTES należy do rodziny chemokin podstawowych polipeptydów prozapalnych i ulega ekspresji przez różne typy komórek krwiotwórczych i niehematopoetycznych zaangażowanych w naprowadzanie i migrację efektorowych i pamięciowych komórek T podczas ostrych infekcji.
Działania biochem./fizjol.
RANTES (Regulated on activation, normal T cell expressed and secreted) jest chemoatraktantem skierowanym przeciwko monocytom, komórkom dendrytycznym (DC), limfocytom T pamięci (CD4+/CD45RO), bazofilom i eozynofilom. Kodowane białko chemokiny działa jako ligand dla CCR1, CCR3 i CCR5. RANTES hamuje działanie szczepów R5 wirusa HIV-1 poprzez blokowanie receptora CCR5. Wariant genu RANTES jest powiązany z podatnością na zakażenie HIV-1 i postępem choroby. W związku z tym może on być wykorzystywany jako silny biomarker do określenia rokowania zakażenia HIV-1.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 35% acetonitrile and 0.1% trifluoroacetic acid containing 0.5 mg bovine serum albumin.
Komentarz do analizy
The biological activity is tested in culture using Baf/3 cells. Chemotaxis: EC50: 1-5 ng/mL
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A role for the chemokine RANTES in regulating CD8 T cell responses during chronic viral infection.
Crawford A
PLoS Pathogens (2011)
RANTES-activated human T lymphocytes. A role for phosphoinositide 3-kinase.
Journal of Immunology (1995)
Role of chemokine and cytokine polymorphisms in the progression of HIV-1 disease.
Biochemical and Biophysical Research Communications (2010)
Frequency of diagnosis of malignant melanoma.
Roth-Moyo L
Canadian Medical Association Journal (1977)
T J Schall et al.
Nature, 347(6294), 669-671 (1990-10-18)
An important process in the immune response is the migration of different populations of lymphocytes at the proper time to sites of antigenic challenge. Although several chemoattractants are known for broad classes of lymphocytes, such as T and B cells