Key Documents
R5780
Anti-Rab4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HRES-1/RAB4, Anti-RAB4A, Anti-RAS-associated protein RAB4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 and rat NRK cells fixed and permeabilized with 4% paraformaldehyde followed by 0.1% and 0.4% saponin, respectively.
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB4A(5867)
mouse ... Rab4a(19341)
rat ... Rab4a(25532)