R5028
Monoclonal Anti-hnRNP-C1/C2 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-C1/C2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, human, chicken, hamster
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPC(3183)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- mikromacierz przeciwciał
- western blotting
- test immunoenzymatyczny (ELISA)`
- immunoprecypitacja
- immunocytochemia
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)