HS120578
Premium Plus Slide Box
to hold, 100 slide(s), translucent green acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.16
Polecane produkty
Materiały
translucent green acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Właściwości
to hold 100 slide(s)
opakowanie
pack of HS120578
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120578
dł. × szer. × wys.
208.3 mm × 195.6 mm × 33 mm
Opis ogólny
Nowoczesny design Premium Plus Slide Box do codziennego użytku jest stylowy z falistą fakturą powierzchni. Pudełko na szkiełka jest łatwe do trzymania, zwiększając bezpieczeństwo transportu próbek dzięki dnu wyłożonemu pianką EVA, która pomaga utrzymać szkiełka w bezpiecznym miejscu i chroni je przed uszkodzeniem. Unikalny schowek boczny może pomieścić długopis, środek osuszający lub inne małe przedmioty potrzebne do pracy.
Cechy i korzyści
- Wykonanie z ABS i polipropylenu sprawia, że pudełka są wytrzymałe i eliminują potencjalne rdzewienie metalowych części.
- Karta inwentaryzacyjna jest wyjmowana i wymienna, co umożliwia bezproblemowe pisanie na płaskich powierzchniach.
- Pokrywa na zawiasach płynnie otwiera się o 180°, płasko przylegając do powierzchni i zapobiegając zgubieniu.
- Pianka EVA wyścieła dno pudełka, pomagając utrzymać prowadnice bezpiecznie na miejscu i chroniąc je przed uszkodzeniem.
- Wiele obszarów do etykietowania, duży obszar na pokrywie pudełka z wytłoczonymi "projektem" i "datą" oraz tył karty indeksowej, ponieważ pokrywa jest przezroczysta
- Żywe, półprzezroczyste kolory są łatwe do zidentyfikowania i umożliwiają opcje kodowania
- Stylowa, falista tekstura powierzchni jest łatwa do trzymania, zwiększając bezpieczeństwo transportu próbek
- Formowane nóżki z możliwością układania w stosy umożliwiają bezpieczne układanie wielu pojemników w stosy w celu bezpiecznego transportu lub przechowywania.
- Elastyczne przechowywanie, jednostki mogą być przechowywane pionowo lub poziomo, pomagając efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń
- Unikalny schowek boczny może pomieścić długopis, środek osuszający lub inne małe przedmioty potrzebne do pracy
- Mieści 100 szkiełek 26 x 76 mm
- Zgłoszony do opatentowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)