Merck
R4903
Sigma-Aldrich
Anti-hnRNP-L antibody, Mouse monoclonal
clone 4D11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-L
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, newt, chicken, human, monkey, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of MDBK cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPL(3191)
mouse ... Hnrnpl(15388)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne anty-hnRNP-L (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy 4D11 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (komórki SP2/0) i splenocytów myszy BALA/c immunizowanych białkami hnRNP i oczyszczonej metodą chromatografii powinowactwa na ssDNA-agarozie. Transkrypty polimerazy RNA II w jądrze są w kompleksie z kilkoma białkami zwanymi heterogenicznymi jądrowymi rybonukleoproteinami (hnRNP). hnRNP składają się z grup białek o nazwach od A do U, a wiele z tych grup białek składa się z więcej niż jednej izoformy. Grupy L i M są jednymi z najliczniejszych grup białek.
Immunogen
białka hnRNP.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-hnRNP-L zostało użyte w
  • immunoblottingu
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • immunoprecypitacji
  • immunocytochemii
  • western blotting
Działania biochem./fizjol.
Heterogeniczne jądrowe rybonukleoproteiny-L (hnRNP-L) są zaangażowane w regulację splicingu, wewnętrzną inicjację translacji wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV), stabilność mRNA ludzkiego czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w warunkach niedotlenienia i niezależny od intronu eksport mRNA.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4 i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L interacts with the 3? border of the internal ribosomal entry site of hepatitis C virus
Hahm B, et al.
Journal of Virology, 72(11), 8782-8788 (1998)
HnRNP L binds a cis-acting RNA sequence element that enables intron-dependent gene expression.
Liu X and Mertz J E
Genes & Development, 9(14), 1766-1780 (1995)
Auto-and cross-regulation of the hnRNP L proteins by alternative splicing
RossbachO, et al.
Molecular and cellular biology, 29(6), 1442-1451 (2009)
Regulation of human vascular endothelial growth factor mRNA stability in hypoxia by heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L
Shih S C and Claffey K P
The Journal of Biological Chemistry, 274(3), 1359-1365 (1999)
Developmental Splicing Deregulation in Leukodystrophies Related to EIF2B Mutations
Huyghe A, et al.
PLoS ONE, 7(6), e38264-e38264 (2012)