Kluczowe dokumenty
R4658
Sigma-Aldrich
PEPTITE-2000®
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.75
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
opis
RGD Peptide for Cell Adhesion, 5 mg
sterylność
electron beam irradiated
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
metody
tissue culture: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)
InChI
1S/C98H174N34O30/c1-48(2)31-60(84(151)120-56(79(100)146)22-17-27-107-96(101)102)124-86(153)62(33-50(5)6)126-88(155)64(35-52(9)10)128-89(156)65(36-53(11)12)127-87(154)63(34-51(7)8)125-85(152)61(32-49(3)4)123-83(150)59(24-19-29-109-98(105)106)122-91(158)67(44-133)119-76(142)42-113-73(139)39-111-72(138)38-112-74(140)40-114-82(149)58(21-15-16-26-99)121-92(159)69(46-135)130-93(160)68(45-134)129-80(147)54(13)116-94(161)71-25-20-30-132(71)95(162)70(47-136)131-90(157)66(37-78(144)145)118-77(143)43-115-81(148)57(23-18-28-108-97(103)104)117-75(141)41-110-55(14)137/h48-54,56-71,133-136H,15-47,99H2,1-14H3,(H2,100,146)(H,110,137)(H,111,138)(H,112,140)(H,113,139)(H,114,149)(H,115,148)(H,116,161)(H,117,141)(H,118,143)(H,119,142)(H,120,151)(H,121,159)(H,122,158)(H,123,150)(H,124,153)(H,125,152)(H,126,155)(H,127,154)(H,128,156)(H,129,147)(H,130,160)(H,131,157)(H,144,145)(H4,101,102,107)(H4,103,104,108)(H4,105,106,109)/t54-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-/m0/s1
Klucz InChI
DULMZMHLQQZGPY-ACFXXXONSA-N
Zastosowanie
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:
Niniejsze procedury należy stosować jako wytyczne w celu określenia optymalnych warunków powlekania dla danego systemu hodowli. Aby zachować sterylność, wszystkie czynności należy wykonywać w wyciągu laminarnym. Dostępne są dwie opcje:
Procedura A
1. Zdjąć nakrętkę i dodać do butelki 5 ml pożywki niezawierającej surowicy lub PBS.
2. Nałożyć nakrętkę i energicznie wymieszać zawartość. Upewnić się, że PEPTITE-2000 jest całkowicie rozpuszczony. Roztwór pozostanie lekko mętny.
3. Przenieść żądaną objętość roztworu z butelki do naczynia do rozcieńczania. Rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki niezawierającej surowicy lub PBS. Typowe stężenie robocze może wynosić od 0,1 do 10 μg/ml.
4. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
5. Inkubować w temperaturze pokojowej lub 37°C, pod przykryciem, przez 1-2 godziny.
6. Po inkubacji odessać pozostały materiał.
7. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
8. Płytki są gotowe do użycia. Mogą być również przechowywane w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszone na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
9. Pozostały rozpuszczony PEPTITE-2000 przechowywać w temperaturze od 2 do 10 °C.
Uwaga dodatkowa: W celu uzyskania optymalnego wiązania komórek należy dodać kationy dwuwartościowe (wapń, magnez lub mangan) do roztworu wiążącego komórki.
Procedura B
1. Zdejmij nakrętkę i dodaj 5 ml sterylnego 70% etanolu
2. Nałożyć nasadkę i wymieszać zawartość worteksem. Upewnić się, że PEPTITE-2000 jest całkowicie rozpuszczony.
3. Przenieść żądaną objętość roztworu z butelki do naczynia do rozcieńczania. Rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu 70% etanolu. Należy przetestować stężenia od 0,1 do 10 μg/ml.
4. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
5. Pozostawić pokryty pojemnik bez przykrycia w okapie z przepływem laminarnym, aż do wyschnięcia dołków.
6. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
7. Płytki są gotowe do użycia.
8. Przechowywać pozostały rozpuszczony PEPTITE-2000 w temperaturze 2-10 °C.
7778 nadaje się do powlekania:
  • kulek paramagnetycznych przed inkorporacją embrionalnych komórek macierzystych
  • Corning Transwell polycarbonate membrane inserts for promoting cell attachment
  • aktywowane tosylem kulki magnetyczne w ludzkich komórkach nabłonka okrężnicy (HT-29) do eksperymentów wiązania
  • złote nanopręty
Cechy i korzyści
RGD PEPTITE-2000 służy do powlekania plastikowych naczyń do hodowli tkankowych w celu zwiększenia przyczepności i adhezji komórek. Produkt został opracowany specjalnie z myślą o łatwości użycia przez badaczy. Jest dostarczany w opakowaniu 5 mg, aby zapewnić wystarczającą ilość produktu do pokrycia dużej powierzchni. Produkt został wysterylizowany i jest gotowy do użycia po odpowiednim rozcieńczeniu. Optymalne stężenie do przyłączenia i hodowli komórek może być różne dla różnych typów komórek. Określenie optymalnych warunków dla poszczególnych systemów hodowli komórkowej wymaga przeprowadzenia pewnych eksperymentów. Typowe stężenie robocze może wynosić od 1 do 100 μg/ml.
Inne uwagi
Tripeptyd Arg-Gly-Asp (RGD) jest ważną sekwencją białkową w wiązaniu białek do powierzchni komórek. Motyw RGD został początkowo zidentyfikowany w fibronektynie jako minimalna sekwencja, która pośredniczy w przyłączaniu komórek. Badania wykazały również, że motyw RGD jest obecny w innych białkach, takich jak witronektyna, osteopontyna, kolageny, trombospondyna, fibrynogen i wiele innych czynników. Wiele receptorów adhezyjnych na powierzchni komórek rozpoznaje sekwencję RGD do przyłączania komórek.
Ac-Gly-D-Arg-Gly-Asp-Ile-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Gly-Gly-Gly-Gly-Ser-D-Arg-Leu-Leu-Leu-Leu-Leu-D-Arg-NH2
Jakość
Identity and purity qualitatively determined by SDS-PAGE
Informacje prawne
PEPTITE-2000 is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura R Geuss et al.
PloS one, 9(12), e113982-e113982 (2014-12-17)
Mechanical forces play an important role in proper embryologic development, and similarly such forces can directly impact pluripotency and differentiation of mouse embryonic stem cells (mESC) in vitro. In addition, manipulation of the embryoid body (EB) microenvironment, such as by
Masaya Saito et al.
Digestive diseases and sciences, 57(8), 2022-2030 (2012-04-03)
Genome-wide association studies have revealed a link between autophagy-related (ATG) genes and susceptibility to Crohn's disease. This suggests underlying involvement of autophagy impairment in the pathogenesis of Crohn's disease. This study was performed to investigate the pathophysiological importance of autophagy
Fuxiang Wei et al.
Nature communications, 11(1), 4902-4902 (2020-10-01)
Living cells and tissues experience various complex modes of forces that are important in physiology and disease. However, how different force modes impact gene expression is elusive. Here we apply local forces of different modes via a magnetic bead bound