R306-05N
Fibroblasty serca szczura: RCF, noworodkowe
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat heart (Sprague Dawley, neonatal)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500,000 cells
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 42
morfologia
fibroblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cardiovascular diseases
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Fibroblasty serca są najbardziej rozpowszechnionym typem komórek w sercu, stanowiąc 60-70% wszystkich komórek. Wiadomo, że odgrywają one kluczową rolę w rozwoju chorób serca i przerostu. Fibroblasty serca szczura firmy Cell Applications, Inc. stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcjonowania serca i patofizjologii, w tym regulacji wzrostu komórek, przeżycia, stanu zapalnego, wydzielania hormonów i metabolizmu.
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Komponenty
Uwaga dotycząca przygotowania
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla fibroblastów szczurzych zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 8 podwojeń populacji
Rutyna subkultury
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.