Kluczowe dokumenty
R2029
Monoclonal Anti-Rapsyn antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone 1234, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMS11, Anti-CMS4C, Anti-FADS, Anti-FADS2, Anti-RAPSYN, Anti-RNF205
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1234, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
amphibian, chicken, mouse, rat, fish
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 0.5 μg/mL using Torpedo californica electrocyte cell extracts
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Rapsn(19400)
rat ... Rapsn(362161)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3