Kluczowe dokumenty
R1280
Monoclonal Anti-RPA/p34 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 9H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-REPA2, Anti-RPA2, Anti-RPA32, Anti-Replication protein A2; 32kDa
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa total cell extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPA2(6118)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting (~34 kDa)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)