Merck
R109
Sigma-Aldrich
Ro 15-4513
solid
Synonim(y):
Ethyl 8-azido-6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro15-4513
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Formularz
solid
kolor
tan
rozpuszczalność
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg/mL
H2O: insoluble
methanol: soluble
inicjator
Roche
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(ccc-23)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H14N6O3/c1-3-24-15(23)13-12-7-20(2)14(22)10-6-9(18-19-16)4-5-11(10)21(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Klucz InChI
CFSOJZTUTOQNIA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ro 15-4513 był stosowany jako odwrotny agonista benzodiazepiny (Bz) u szczurów i do testowania jego wiązania z receptorami wrażliwymi na diazepam (DS) w badaniach wiązania radioligandów in vitro.
Działania biochem./fizjol.
Ro 15-4513 jest częściowym odwrotnym agonistą receptora benzodiazepinowego. Wywołuje właściwości anksjogenne i jest antagonistą etanolu. Wykazuje wysokie powinowactwo do miejsc wrażliwych i niewrażliwych na diazepam w obszarze móżdżku. Ro 15-4513 posiada pierścień imidazowy i jest imidazobenzodiazepiną.
Cechy i korzyści
Związek ten został opracowany przez firmę Roche. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gian Marco Leggio et al.
Pharmacological research, 141, 384-391 (2019-01-17)
The dopamine D3 receptor (D3R), in the nucleus accumbens (NAc), plays an important role in alcohol reward mechanisms. The major neuronal type within the NAc is the GABAergic medium spiny neuron (MSN), whose activity is regulated by dopaminergic inputs. We
Anni-Maija Linden et al.
Frontiers in neuroscience, 5, 3-3 (2011-01-29)
Ethyl alcohol (ethanol) has many molecular targets in the nervous system, its potency at these sites being low compared to those of sedative drugs. This has made it difficult to discover ethanol's binding site(s). There are two putative binding sites
A M Kucken et al.
Molecular pharmacology, 57(5), 932-939 (2000-04-25)
gamma-Aminobutyric acid(A) receptor gamma-subunits are important for benzodiazepine (BZD) binding and modulation of the gamma-aminobutyric acid-mediated Cl(-) current. Previously, by using gamma2/alpha1 chimeric subunits, we identified two domains of the gamma2-subunit, Lys-41-Trp-82 and Arg-114-Asp-161, that are, in conjunction, necessary and
C Belzung et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 30(4), 867-870 (1988-08-01)
In order to better understand the antagonistic effects of the partial inverse agonist of benzodiazepine receptors, RO 15-4513, against the disinhibitory action of ethanol, we examined the effects of RO 15-4513 at a dose (2.0 mg/kg) that did not alter
Elli Leppä et al.
European journal of pharmacology, 666(1-3), 111-121 (2011-05-28)
The potent sedative-hypnotic zolpidem and the convulsant methyl-6,7-dimethoxy-4-ethyl-β-carboline-3-carboxylate (DMCM) act primarily by binding to the benzodiazepine site of the main inhibitory neurotransmitter receptor, the pentameric γ-aminobutyric acid type A receptor (GABA(A)). This binding depends critically on the wild-type F77 residue