Kluczowe dokumenty
R0775
Sigma-Aldrich
RANK/Fc Chimera from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Osteoclast differentiation receptor, ODFR, Receptor activator of NF-κB
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
10.12 μg/mL EC50
masa cząsteczkowa
60 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Zastosowanie
RANK jest niezbędnym receptorem sygnalizacyjnym dla czynnika różnicowania osteoklastów w osteoklastogenezie. Funkcje biologiczne, w których pośredniczy RANK, obejmują aktywację NF-ΚBi c-jun N-końcowej kinazy, zwiększenie wzrostu komórek T i funkcji komórek dendrytycznych, indukcję osteoklastogenezy i organogenezy węzłów chłonnych.
Działania biochem./fizjol.
TRANCE (cytokiny indukowane aktywacją związaną z TNF, znane również jako ligand RANK, ligand osteoprotegeryny i czynnik różnicowania osteoklastów) jest ligandem dla RANK. Funkcje biologiczne, w których pośredniczy RANK, obejmują aktywację NF-κB i c-jun N-końcowych kinaz, zwiększenie wzrostu komórek T i funkcji komórek dentrytycznych, indukcję osteoklastogenezy i genezę węzłów chłonnych. Rozpuszczalny RANK jest w stanie blokować aktywność biologiczną indukowaną przez TRANCE.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Komentarz do analizy
The biological activity is measured by its ability to inhibit TRANCE-induced osteoclast differentiation in mouse splenocytes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Nakagawa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 253(2), 395-400 (1999-01-08)
Osteoclast differentiation factor (ODF) is a ligand for osteoclastogenesis-inhibitory factor/osteoprotegerin (OCIF/OPG), and mediates an essential signal for osteoclastogenesis. Soluble-form ODF binds directly to osteoclast progenitors, suggesting the presence of a membrane-bound receptor for ODF (ODFR) on the cells. To understand
D M Anderson et al.
Nature, 390(6656), 175-179 (1997-11-21)
Dendritic cells are rare haematopoietic cells that reside in a number of organs and tissues. By capturing, processing and presenting antigens to T cells, dendritic cells are essential for immune surveillance and the regulation of specific immunity. Several members of