R0761
Monoclonal Anti-Rat IgG2a antibody produced in mouse
clone R2A-2, ascites fluid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
R2A-2, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
capture ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- test immunoenzymatyczny (ELISA)
- test immunologiczny typu slot blot
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemia
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)