Key Documents
PZ0393
Oxamniquine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2-((isopropylamino)methyl)-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)methanol, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
faint yellow to dark brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C14H21N3O3/c1-9(2)15-7-12-4-3-10-5-11(8-18)14(17(19)20)6-13(10)16-12/h5-6,9,12,15-16,18H,3-4,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
XCGYUJZMCCFSRP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1