PZ0321
WYE-125132
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)-4-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]phenyl]-N′-methyl-urea, WYE-132
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H33N7O4/c1-28-26(35)30-18-4-2-17(3-5-18)23-31-24(33-15-20-6-7-21(16-33)38-20)22-14-29-34(25(22)32-23)19-8-10-27(11-9-19)36-12-13-37-27/h2-5,14,19-21H,6-13,15-16H2,1H3,(H2,28,30,35)
Klucz InChI
QLHHRYZMBGPBJG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)