Merck
PZ0316
Sigma-Aldrich
PF-06651600
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[(2S,5R)-2-Methyl-5-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-1-piperidinyl]-2-propen-1-one malonate, PF 06651600
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N5O · C3H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.41
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C[C@@H]1N(C(C=C)=O)C[C@H](NC2=NC=NC3=C2C=CN3)CC1.OC(CC(O)=O)=O
InChI
1S/C15H19N5O.C3H4O4/c1-3-13(21)20-8-11(5-4-10(20)2)19-15-12-6-7-16-14(12)17-9-18-15;4-2(5)1-3(6)7/h3,6-7,9-11H,1,4-5,8H2,2H3,(H2,16,17,18,19);1H2,(H,4,5)(H,6,7)/t10-,11+;/m0./s1
Klucz InChI
QMPMPSGDPRHZCG-VZXYPILPSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06651600 is a potent and selective JAK3 inhibitor.
PF-06651600 specifically targets the ATP (adenosine triphosphate)-binding domain of JAK3 (Janus kinase 3). Loss of function of JAK3 is associated with severe combined immunodeficiency syndrome.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeting JAK/STAT signalling in inflammatory skin diseases with small molecule inhibitors.
Welsch K, et al.
European Journal of Immunology, 47(7), 1096-1107 (2017)
Jak3 deficiency blocks innate lymphoid cell development.
Robinette M L, et al.
Mucosal Immunology, 11(1), 50-50 (2018)