Merck
PZ0298
Sigma-Aldrich
PF-03084014 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-[[(2S)-6,8-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]amino]-N-[1-[2-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-1,1-dimethylethyl]-1H-imidazol-4-yl]-pentanamide hydrobromide, Nirogacestat, PF 03084014 hydrobromide, PF 3084014 hydrobromide, PF-3084014 hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H41F2N5O · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.56
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC1=C2C(CC[C@H](N[C@@H](CCC)C(NC3=CN(C(C)(C)CNCC(C)(C)C)C=N3)=O)C2)=CC(F)=C1.C
InChI
1S/C27H41F2N5O.CH4/c1-7-8-23(32-20-10-9-18-11-19(28)12-22(29)21(18)13-20)25(35)33-24-14-34(17-31-24)27(5,6)16-30-15-26(2,3)4;/h11-12,14,17,20,23,30,32H,7-10,13,15-16H2,1-6H3,(H,33,35);1H4/t20-,23-;/m0./s1
Klucz InChI
GLEYBLZDOTUZJH-WCRWPNQISA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-03084014 inhibits the Notch signalling pathway. It contributes totumor suppression in breast, pancreatic carcinoma, hepatocellular carcinoma and progressive desmoid tumors. PF-03084014 in combination with dexamethasone elicits antileukemic effects in T-cell acute lymphoblastic leukemias (T-ALL).
PF-03084014 is a highly potent γ-secretase inhibitor that reduces Aβ production in vitro. PF-03084014 does not show a paradoxical increase in plasma Aβ at low concentrations in both preclinical species and humans.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinical activity of the gamma-secretase inhibitor PF-03084014 in adults with desmoid tumors (aggressive fibromatosis)
Kummar S, et al.
Journal of Clinical Oncology, 35(14), 1561-1561 (2017)
Notch pathway inhibition using PF-03084014, a gamma-secretase inhibitor (GSI), enhances the antitumor effect of docetaxel in prostate cancer
Cui D, et al.
Clinical Cancer Research, 21(20), 4619-4629 (2015)
Preclinical analysis of the gamma-secretase inhibitor PF-03084014 in combination with glucocorticoids in T-cell acute lymphoblastic leukemia
Samon JB, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 11(7), 1565-1565 (2012)
Notch inhibitor PF-03084014 inhibits hepatocellular carcinoma growth and metastasis via suppression of cancer stemness due to reduced activation of Notch1-Stat3
Wu CX, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 16(8), 1531-1543 (2017)