Kluczowe dokumenty
PZ0297
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
Klucz InChI
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)