Merck
PZ0278
Sigma-Aldrich
PF-05020182
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4,6-Dimethoxy-2-(4-methoxy-1-piperidinyl)-5-pyrimidinyl]-3,3-dimethyl-butanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.46
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(CC(C)(C)C)NC1=C(OC)N=C(N2CCC(OC)CC2)N=C1OC
InChI
1S/C18H30N4O4/c1-18(2,3)11-13(23)19-14-15(25-5)20-17(21-16(14)26-6)22-9-7-12(24-4)8-10-22/h12H,7-11H2,1-6H3,(H,19,23)
Klucz InChI
XHJMCIALHJMEBB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-05020182 is a Kv7.2/4 potassium channel opener.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3