Kluczowe dokumenty
PZ0266
Sigma-Aldrich
PHA-408
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-(5-Chloro-2-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinamido)-1-(4-fluorophenyl)-4,5,dihydro-1H-benzo[g]indazole-3-carboxamide, PHA-00767408, PHA-767408
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H27ClFN7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
560.02
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)[n]2nc(c3c2c4c(ccc(c4)NC(=O)c5c(cnc(c5)N6CCN(CC6)C)Cl)CC3)C(=O)N
InChI
1S/C29H27ClFN7O2/c1-36-10-12-37(13-11-36)25-15-23(24(30)16-33-25)29(40)34-19-6-2-17-3-9-21-26(28(32)39)35-38(27(21)22(17)14-19)20-7-4-18(31)5-8-20/h2,4-8,14-16H,3,9-13H2,1H3,(H2,32,39)(H,34,40)
Klucz InChI
ZLEZHGHFWIHCGU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PHA-408 is a potent, selective I kappa B-kinase 2 (IKK-2) inhibitor. PHA-408 is a tight binding, ATP competitive IKK-2 inhibitor with greater than 350-fold selectivity for IKK-2 vs IKK-1 (IC50 values of 10-40 nM at IKK-2 vs 14 μM at IKK-1). PHA-408 was shown to suppress inflammatory cellular events, and to reduce inflammation in animal models of arthritis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Zhong et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology (2020-05-07)
Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling is an important regulator of newborn lung function and development. Although cGMP signaling is decreased in many models of newborn lung injury, the mechanisms are poorly understood. We determined how IL-1β regulates the expression of