Merck
PZ0236
Sigma-Aldrich
CP-863187
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2,5-Difluorophenyl)-5-(3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)oxazole, 6-[4-(2,5-Difluorophenyl)-5-oxazolyl]-3-(1-methylethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 6-[4-(2,5-Difluorophenyl)oxazol-5-yl]-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, CP863187
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14F2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC1=C(C2=C(OC=N2)C(C=C3)=CN4C3=NN=C4C(C)C)C=C(F)C=C1
Działania biochem./fizjol.
CP-863187 is a potent p38α (p38α) inhibitor (IC50 = 5.8 nM) with 44-fold selectivity over p38β (p38β) and no inhibitory potency against p38γ (p38γ) and p38δ (p38δ) isoforms. CP-863187 effectively inhibits LPS-stimulated cellular TNF-α production in vitro (IC50 = 259 and 25 nM, using human whole blood and isolated mononuclear cells, respectively) and in rats in vivo (ED50 = 0.3 mg/kg p.o.) with good pharmacokinetic profile and oral availability (F = 87%/dog, 40%/monkey, 30%/rat with 5 mg/kg oral dosage; F = 66%/rat with 50 mg/kg oral dosage).
Informacje prawne
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3