Merck
PZ0207
Sigma-Aldrich
PF-04620110
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]-cyclohexaneacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.44
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1ncnc2OCCN(C(=O)c12)c3ccc(cc3)[C@@H]4CC[C@H](CC4)CC(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-19-18-20(24-12-23-19)29-10-9-25(21(18)28)16-7-5-15(6-8-16)14-3-1-13(2-4-14)11-17(26)27/h5-8,12-14H,1-4,9-11H2,(H,26,27)(H2,22,23,24)/t13-,14-
Klucz InChI
GEVVQZHMFVFGLN-HDJSIYSDSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04620110 jest aktywnym doustnie, selektywnym i silnym inhibitorem DGAT1 (acylo-CoA:diacyloglicerol acylotransferaza 1), który hamuje syntezę triacylogliceroli w komórkach i u gryzoni.
PF-04620110 jest aktywnym doustnie, selektywnym i silnym inhibitorem DGAT1.
PF-04620110 jest znany z regulacji hormonów jelitowych. Hamowanie DGAT1 może służyć jako dobre podejście do leczenia otyłości i cukrzycy typu 2. Hamowanie DGAT1 może zwiększać utlenianie kwasów tłuszczowych, a tym samym chronić przed stłuszczeniem wątroby.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific role for acyl CoA: Diacylglycerol acyltransferase 1 (Dgat1) in hepatic steatosis due to exogenous fatty acids
Villanueva CJ, et al.
Hepatology, 50(2), 434-442 (2009)
Targeting Acyl-CoA: diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) with small molecule inhibitors for the treatment of metabolic diseases
Cao J, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M111 (2011)
Targeting Acyl-CoA: diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) with small molecule inhibitors for the treatment of metabolic diseases
Cao J, et al.
Test, jbc-M111 (2011)
New Therapeutic Strategies for Type 2 Diabetes: Small Molecule Approaches, 237-237 (2012)
Targeting Acyl-CoA: diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) with small molecule inhibitors for the treatment of metabolic diseases
Cao J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2011)