Merck
PZ0206
Sigma-Aldrich
PF-04455242 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methyl-N-((2′-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)biphenyl-4-yl)methyl)propan-1-amine hydrochloride, N-(2-Methylpropyl)-2′-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-methanamine hydrochloride, PF-4455242 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.CC(C)CNCc1ccc(cc1)-c2ccccc2S(=O)(=O)N3CCCC3
InChI
1S/C21H28N2O2S.ClH/c1-17(2)15-22-16-18-9-11-19(12-10-18)20-7-3-4-8-21(20)26(24,25)23-13-5-6-14-23;/h3-4,7-12,17,22H,5-6,13-16H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WRNZYMZEVIVCFL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
PF-4455242 jest antagonistą receptora opioidowego kappa (KOR).
PF-4455242 jest selektywnym antagonistą receptora opioidowego k (KOR) z 20-krotną selektywnością dla receptorów kappa w stosunku do receptorów mu (k Ki = 3 nM, μ Ki = 64 nM). PF-4455242 jest aktywny doustnie, ma dobrą penetrację mózgu u szczurów i był w stanie blokować działanie agonisty kappa U50488. Badania wskazują, że blokada kappa zapewnia aktywność przeciwdepresyjną w kilku modelach zwierzęcych. PF-4455242 znajduje się w fazie I badań klinicznych dotyczących depresji dwubiegunowej.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory opioidowe w Podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.