Merck
PZ0110
Sigma-Aldrich
SC-57461A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Methyl-N-[3-[4-(phenylmethyl)phenoxy]propyl β-alanine hydrochloride, SC-57461 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1)CCC(O)=O
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-21(14-12-20(22)23)13-5-15-24-19-10-8-18(9-11-19)16-17-6-3-2-4-7-17;/h2-4,6-11H,5,12-16H2,1H3,(H,22,23);1H
Klucz InChI
SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
SC-57461A is an inhibitor of leukotriene A4 hydrolase.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to leukotriene receptors for your research needs.