Merck
PZ0333
Sigma-Aldrich
PF-06412154 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[(1R)-1-[(3-Methyl-2-quinolinyl)amino]butyl]benzoyl]-β-alanine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.95
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H]Cl.OC(CCNC(C1=CC=C([C@H](NC2=C(C)C=C(C=CC=C3)C3=N2)CCC)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-3-6-20(26-23-16(2)15-19-7-4-5-8-21(19)27-23)17-9-11-18(12-10-17)24(30)25-14-13-22(28)29;/h4-5,7-12,15,20H,3,6,13-14H2,1-2H3,(H,25,30)(H,26,27)(H,28,29);1H/t20-;/m1./s1
Klucz InChI
BTOHFLWOXYLUQK-VEIFNGETSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06412154 hydrochloride is a glucagon receptor antagonist.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3