Key Documents
PZ0193
Axitinib
≥98% (HPLC), powder, tyrosine kinase inhibitor
Synonim(y):
AG-013736, N-Methyl-2-((3-((1E)-2-(pyridin-2-yl)ethenyl)-1H-indazol-6-yl)sulfanyl)benzamide
About This Item
Polecane produkty
product name
Axitinib, ≥98% (HPLC)
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥8 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
InChI
1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
Klucz InChI
RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
informacje o genach
human ... FLT1(2321) , FLT4(2324) , KDR(3791)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3